Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Super Star Vitrum Exsickator
Produktkod. 17177694
Change view
Höjd (metrisk):
525 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
17177694 525 mm
1 options
Produktkod. 17177694 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V182507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22359.41 SEK
    19470.13 SEK / Paket med 1
    Save 2889.28 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Super Star Vitrum Exsickator tillverkad av borosilikatglas 3.3 med aluminiumram.
  • Aluminiumram med paneler av värmebeständigt borosilikatglas 3.3
  • Innehåller fyra hyllor av rostfritt stål, bricka, hygrometer, torkmedel och slang (5 m) med två snabbkopplingar för gaspåfyllning
  • Användbar med upp till 26 hyllor, stapelbar
  • Förstärkt aluminiumram med borosilikatpaneler
  • Dörr med magnetspärr, cirkulär gummitätning och cylinderlås
  • Extra stor elektronisk hygrometer
  • Hyllor med variabel höjd
  • Två anslutningar för gaspåfyllning inklusive snabbkopplingar med självtätande ventiler och slang
  • Teleskopiska hyllor
  • Håldiameter på snabbkoppling: 6 mm
  • Håldiameter i paneler: 16,5 mm
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Volym (engelska) 13,4 gal.
Volym (metrisk) 51 L
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 310 mm
Höjd (engelska) 53 cm
Höjd (metrisk) 525 mm
Djup (engelska) 15 tum
Djup (metriskt) 375 mm
Vikt (engelska) 33 lb.
Vikt (metrisk) 15 kg