Läs mer
Bohlender™ SICCO™ Vakuumexsickator
Produktkod. 10267691
Change view
Volym (metrisk):
18 l
Produktkod. Volym (metrisk)
10267691 18 l
1 options
Produktkod. 10267691 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer V188004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71471.69 SEK
    59244.39 SEK / Paket med 1
    Save 12227.30 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att förvara känsliga produkter i vakuum. SICCO™ Vakuumexsickatorer tillåter lagring i en syre- och koldioxidfri miljö. Lämplig för lagring av halvledarprover.
  • Vakuum inuti exsickatorn säkerställer snabb torkning av de lagrade produkterna
  • Massivt akrylglas (väggtjocklek 20 mm)
  • Dörr med cirkulär silikonpackning och fyra spärrar
  • vakuummätare, två nålventiler med slangkopplingar
  • Klara akrylpaneler, interiören är synlig från alla sidor
  • Cirkulär silikontätning
  • Halkfria gummifötter
  • Hyllor med variabel höjd
  • Vakuummätare (0 till 760 mm kvicksilver)
  • Vakuum upp till 0,0001 Torr
  • Två nålventiler med OD 9,0 m
Specifikationer
Färg Klart
Material PMMA akrylglas
Produkttyp Vakuumexsickator
Max. Hyllbelastning 9 kg
Volym (metrisk) 18 l
Mått (D x B x H) Inredning 260 x 260 x 260 mm
Bredd (metrisk) 300 mm
Höjd (metrisk) 340 mm
Djup (metriskt) 300 mm