Läs mer
SID 3712249, MedChemExpress
Beskrivning
SID 3712249 (MiR-544 Inhibitor 1) is an inhibitor of the biogenesis of microRNA-544 (miR-544).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SID 3712249 |
| CAS | 522606-67-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H21N7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | MiR-544 Inhibitor 1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (51.55 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=C2C(C=C(N3CCCC3)N=C2N)=C(C#N)C(N4CCCC4)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.4 |
| Visa mer |