Läs mer
Tocris Bioscience™ SID 7969543
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18074932
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18074932 10 mg
18035062 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18074932 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3440/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Selective steroidogenic factor-1 (SF-1, NR5A1) inhibitor
Selective steroidogenic factor-1 (SF-1, NR5A1) inhibitor (IC50 values are 0.76, >33 and >33 μM at SF-1, RORα and VP16 respectively). Inhibits SF-1-dependent luciferase expression in HEK 293T cells in vitro (IC50 = 30 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868224-64-0
Molekylformel C24H24N2O7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SID 7969543
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 452.46
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 452.463