Läs mer
Wesbart™ Frysställ från sidan
Description
ULT frysställ för upprättstående frysar för förvaring av lådor
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Sidoställ i aluminium |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Silver |
| Håller | Lådor (16) |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B x H) | 560 x 140 x 235 mm |
| Produkttyp | Frysställ |
| Höjd (metrisk) | 235 mm |