Läs mer
Wesbart™ Frysställ från sidan
Produktkod. 17226914
Change view
Håller:
Lådor (16)
Lådor (20)
Lådor (24)
Mått (L x B x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 339 mm
565 x 140 x 280 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Mått (L x B x H)
17226914 Lådor (24) 560 x 140 x 339 mm
16601246 Lådor (16) 560 x 140 x 235 mm
17236914 Lådor (20) 565 x 140 x 280 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17226914 Leverantör Wesbart™ Leverantörsnummer SOR033
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wesbart sidlastställ för förvaring av kryoboxar.
ULT frysställ för upprättstående frysar för förvaring av lådor
Specifications
Beskrivning Sidoställ i aluminium
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Håller Lådor (24)
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 560 x 140 x 339 mm
Produkttyp Frysställ
Höjd (metrisk) 339 mm