Beskrivning
- Standardkamerans position i in vivo-avbildningssystemet NightSHADE (växtkonfiguration) är ovanpå avbildningskammaren
- Sidomontering möjliggör sidovybilder
- Gör att plantorna kan stå upprätt i en naturlig vertikal riktning
- Möjliggör avbildning av hela växten, från blad till rötter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Anslutningskit |
| För användning med (applikation) | Växtavbildning |
| För användning med (utrustning) | Bilddiagnostiksystem |