Läs mer
Scotch-Brite™ Sienna Diamond golvkuddar
Produktkod. 17128860
Change view
Diameter (metrisk):
406 mm
432 mm
505 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
17128860 406 mm -
17148860 432 mm -
17138860 505 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17128860 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7100200175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3630.00 SEK
    2451.25 SEK / Paket med 5
    Save 1178.75 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rengöring och konditionering av slitna eller matta marmor-, terrazzo-, skiffer- och polerade betonggolv. När golvets utseende når en medium glans, Scotch Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus kan användas för att ytterligare förbättra golvets utseende.
  • Rengör och polerar samtidigt golv till en briljant glansig finish utan användning av kemikalier
  • Idealisk för sliten eller matt marmor, terrazzo, vinyl, skiffer och polerade betonggolv
  • Lätt att använda utan dyra eller skadliga kemikalier som behövs, bara vatten
  • Rekommenderas för användning med låg- och standardhastighetsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Golvdyna
Färg Brun
Diameter (metrisk) 406 mm
För användning med (applikation) Polering
För användning med (utrustning) Låg- och standardhastighetsmaskiner
Stil Rund