Läs mer
Scotch-Brite™ Sienna Diamond golvkuddar
Produktkod. p-7213722
Diameter (metrisk):
406 mm
432 mm
505 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 17128860
Brand: Scotch-Brite™ 7100200175
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rengöring och konditionering av slitna eller matta marmor-, terrazzo-, skiffer- och polerade betonggolv. När golvets utseende når en medium glans, Scotch Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus kan användas för att ytterligare förbättra golvets utseende.
  • Rengör och polerar samtidigt golv till en briljant glansig finish utan användning av kemikalier
  • Idealisk för sliten eller matt marmor, terrazzo, vinyl, skiffer och polerade betonggolv
  • Lätt att använda utan dyra eller skadliga kemikalier som behövs, bara vatten
  • Rekommenderas för användning med låg- och standardhastighetsmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Golvdyna
Färg Brun
Diameter (metrisk) 406 mm
För användning med (applikation) Polering
För användning med (utrustning) Låg- och standardhastighetsmaskiner
Stil Rund