Läs mer
Fisherbrand™ Siktborste
Produktkod. 11502763 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
20 x 230 mm
30 x 135 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11502763 20 x 230 mm Varje
11512763 30 x 135 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11502763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.70 SEK
    115.96 SEK / Paket med 1
    Save 108.74 SEK
    48% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En dubbelsidig borste för användning med Fisherbrand™ Testsilar i rostfritt stål.
  • Ger skonsam borstning
  • Tillverkad av mässing med nylonborst
  • Två olika storlekar: 30 x 135 mm och 20 x 230 mm
Specifikationer
Produkttyp Termborste
Handtagsmaterial Mässing
Kvantitet 1 st
Storlek 20 x 230 mm