Läs mer
Endecotts™ Silkalibreringsboll
Produktkod. 11994295
Change view
Partikelstorlek:
120 mesh
400 mesh
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Partikelstorlek
11994295 120 mesh
11934295 400 mesh
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11994295 Leverantör Endecotts™ Leverantörsnummer ZSICSA.125
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-03-2027
Silbollar, används för att förbättra siktningen av sammanhållet material
    • Sfärerna kan spåras till Storbritanniens National Physical Laboratory
    • Kalibrera silar med en noggrannhet på 1 μm
    • Soda-kalkglas-mikrosfärer passerar över hela silens yta och genom varje öppning
    • Standarder inkluderar en kalibreringstabell
Specifikationer
Produkttyp Mikrosfärer
Material Soda-limeglas
För användning med (utrustning) Sil
Partikelstorlek 120 mesh