Läs mer
RETSCH Sive Shaker AS 200
Produktkod. 11934192 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Inkluderar:
Ljudskåp och EasySieve
Tillverkarens deklaration och EasySieve
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11934192 Tillverkarens deklaration och EasySieve Varje
11803550 Ljudskåp och EasySieve Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11934192 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 30.025.0001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Retsch™ Sil Shaker AS 200 har digital inställning och visning av prestanda och tid.
  • NYHET: digital visning av prestanda och tid
  • Lämplig för torr och våt siktning
  • Utmärkt separationseffektivitet även med korta sikttider
  • Effektiv elektromagnetisk drift
  • 3-D kaströrelse som säkerställer optimal användning av det öppna siktområdet och låter provet röra sig lika över hela siktytan
  • Sållstapel upp till 510 mm höjd
  • Fri justering av alla processparametrar (tid, prestanda)
  • Valfri komfortklämanordning
  • Valfri utvärderingsprogramvara EasySieve
  • Underhållsfri
  • Enkel drift, ergonomisk design
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 6 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Produkttyp Siktskakapparater
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 450 mm
Höjd (metrisk) 650 mm
Inkluderar Tillverkarens deklaration och EasySieve