Läs mer
RETSCH Siktskakapparater AS 200 kontroll
Produktkod. 15582515 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Spänning:
100 till 240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15582515 100 till 240 V Varje
1 options
Produktkod. 15582515 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 30.032.0001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Använd denna siktskakapparat i forskning& utveckling, kvalitetskontroll av råvaror, interim- och färdiga produkter samt inom produktionsuppföljning. Retsch™ siktskakapparater AS 200 control har digital inställning och visning av prestanda och tid
  • NYHET: upp till 99 siktningsprogram
  • NYHET: låg ljudnivå tack vare optimerad kontroll
  • NYHET: USB-anslutning för användning av programvaran EasySieve
  • Lämplig för torr och våt siktning
  • Utmärkt separationseffektivitet även med korta sikttider
  • Effektiv elektromagnetisk drift
  • 3-D kaströrelse som säkerställer optimal användning av det öppna siktområdet och låter provet röra sig lika över hela siktytan
  • Inställning av siktacceleration g för jämförbara och reproducerbara siktningsresultat över hela världen
  • Siktstapel upp till 620 mm höjd
  • Gratis digital justering av alla processparametrar (tid, amplitud eller siktacceleration, intervall)
  • intervalldrift
  • Valfri siktprogramvara EasySieve för kontroll av skakapparaten, enkel utvärdering och dokumentation av resultat
  • Uppfyller alla kriterier för mätutrustning relaterade till ISO 9001
  • Kalibreringscertifikat
  • Enkel drift, ergonomisk design
  • Underhållsfri
  • Standardleverans utan spännanordning, denna måste beställas separat
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 3 kg
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp Siktskakapparater
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 384 mm
Höjd (metrisk) 212 mm
Bredd (metrisk) 417 mm
Modell Retsch siktskakapparater AS 200 Control
Timerintervall Digital; 1 till 99 min.