Läs mer
RETSCH Sive Shaker AS 300 kontroll
Produktkod. 15592515 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Spänning:
100 till 240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15592515 100 till 240 V Varje
1 options
Produktkod. 15592515 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 30.033.0001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Använd denna sållskakare i forskning och utveckling, kvalitetskontroll av råvaror, mellanprodukter och färdiga produkter samt vid produktionsövervakning. Retsch™ Sive Shaker AS 300-styrning erbjuder precision och bekvämlighet och uppfyller kraven ISO 9001 riktlinjer.
  • NYHET: upp till 99 siktningsprogram
  • NYHET: låg ljudnivå tack vare optimerad kontroll
  • NY: USB anslutning för användning av EasySieve programvara
  • Lämplig för torr och våt siktning
  • Utmärkt separationseffektivitet även med korta sikttider
  • Effektiv elektromagnetisk drift
  • 3-D kaströrelse som säkerställer optimal användning av det öppna siktområdet och låter provet röra sig lika över hela siktytan
  • Inställning av silacceleration“ g” för jämförbara och reproducerbara siktningsresultat över hela världen
  • Sållstapel upp till 510 mm höjd
  • Gratis digital justering av alla processparametrar (tid, amplitud eller siktacceleration, intervall)
  • intervalldrift
  • Valfri sållprogramvara EasySieve för kontroll av shakern, enkel utvärdering och dokumentation av resultat
  • Uppfyller alla kriterier för mätutrustning relaterade till ISO 9001
  • Kalibreringscertifikat
  • Enkel hantering (klämning), ergonomisk design
  • Underhållsfri
  • Torr och våt siktning i en modell
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 6 kg
Spänning 100 till 240 V
Produkttyp Vibrerande silshaker
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 384 mm
Höjd (metrisk) 220 mm
Bredd (metrisk) 417 mm
Fraktvikt (metrisk) 42 kg
Modell Retsch Sive Shaker AS 300 Kontroll
Timerintervall Digital; 1 till 99 min.