Läs mer
RETSCH Sieve Shaker AS 300
Produktkod. 10681083 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Djup (metriskt):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
10681083 400 mm Varje
1 options
Produktkod. 10681083 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 30.033.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 10 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Produkttyp Sieve Shaker
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 400 mm
Höjd (metrisk) 235 mm