Läs mer
RETSCH Sive Shaker AS 400
Produktkod. 10572072 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10572072 230 V Varje
1 options
Produktkod. 10572072 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 30.022.0001
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Använd denna siktshaker i forskning& utveckling, kvalitetskontroll av råvaror, interim- och färdiga produkter samt inom produktionsuppföljning. Retsch™ Sive Shaker AS 400 används för siktning av torrgods med testsilar med en diameter upp till 400 mm.
  • Siktning med cirkulär siktrörelse enligt DIN 53477
  • Utmärkt separationseffektivitet även med korta sikttider
  • Sållstapel upp till 510 mm höjd
  • Gratis digital justering av alla processparametrar (tid, hastighet eller siktacceleration, intervall)
  • Minne för upp till 9 SOPs
  • Intervalldrift
  • Valfri programvara EasySieve för kontroll genom RS232 seriellt gränssnitt, enkel utvärdering och dokumentation av resultat
  • Uppfyller alla kriterier för mätutrustning relaterade till ISO 9001
  • Underhållsfri
  • Enkel drift, ergonomisk design
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 15 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Produkttyp Siktskakapparater
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 507 mm
Höjd (metrisk) 260 mm