Läs mer
RETSCH Sil Shaker AS 450
Produktkod. 11773369 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Djup (metriskt):
658 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
11773369 658 mm Varje
1 options
Produktkod. 11773369 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 30.026.0001
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 50 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Produkttyp Siktskakapparater
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 658 mm
Höjd (metrisk) 435 mm