Beskrivning
- NYHET: kontrollerad amplitud
- Lämplig för torr och våt siktning
- Utmärkt separationseffektivitet även med korta sikttider
- Effektiv elektromagnetisk drift
- 3-D kaströrelse som säkerställer optimal användning av det öppna siktområdet och låter provet röra sig lika över hela siktytan
- Underhållsfri
- Sållstapel upp till 510 mm höjd
- Fri justering av alla processparametrar (tid, amplitud)
- Intervalldrift (fix 10 sek.)
- Digital visning av vibrationshöjd och tid
- Enkel drift, ergonomisk design
- Standardleverans utan spännanordning, denna måste beställas separat
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (metrisk) | 3 kg |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Produkttyp | Siktskakapparater |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 384 mm |
| Höjd (metrisk) | 212 mm |
| Bredd (metrisk) | 417 mm |
| Modell | Sive Shaker AS 200 siffror ca |
| Timerintervall | Digital: 1 till 99 min. |