Läs mer
Endecotts Sile Shaker Model EFL 300, 230 V, 50 Hz
Produktkod. 15572590
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
15572590 230 V
1 options
Produktkod. 15572590 Leverantör Endecotts Leverantörsnummer EFL300/23050
Beräknad leverans: 23-02-2027
Sieve Shaker EFL 300
  • EFL 300 silskakare med ett mätområde från 20 μm till 40 mm, med elektromagnetisk 3D-siktningsrörelse, justerbar amplitud från 0 till 2 mm med digital inställning i 10 steg, och kompatibilitet med siktdiametrar på 100, 150, 200, 250, 300 och 315 mm samt 3, 8 och 12 tums silar för mångsidig laboratorieanalys av partikelstorlek.
Specifikationer
Spänning 230 V