Läs mer
Siglec-1/CD169 Antibody (ED3), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-65301DL594
5108.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18779192
  • 5960.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Siglec-1/CD169 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-1/CD169 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Siglec-1/CD169
Monoclonal
DyLight 594
CD169, FLJ00051, sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin, sialoadhesin
Rat Spleen cell homogenate
0.1 mL
Adaptive Immunity, Immunology
6614
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
ED3
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Rat
Purified