Läs mer
Novus Biologicals™ Siglec-3/CD33 Antibody (IMGN779) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
2005.00 SEK - 8730.00 SEK
Specifikationer
Antigen Siglec-3/CD33
Klona IMGN779
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30047408
Visa dokument
Novus Biologicals™
NBP3-28025-1mg
1 mg
8730.00 SEK
1mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30045521
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28025-50ug
50 μg
2005.00 SEK
50µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30047942
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28025-100ug
100 μg
3075.00 SEK
100µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beschreibung
Beschreibung
Siglec-3/CD33 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
Siglec-3/CD33
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Immunology
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67
Siglec-3/ CD33
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
IMGN779
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P20138
945
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt