Läs mer
Siglec-F Rat anti-Mouse, BV480, Clone: E50-2440, BD OptiBuild™
Produktkod. 15900750 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
15900750 50 μg
1 options
Produktkod. 15900750 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 746668
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Rat Monoclonal Antibody
Siglec-F Monoclonal antibody specifically detects Siglec-F in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Siglec-F
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona E50-2440
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Brilliant Violet 480
Värd art Rat
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Refrigerate (2 to 8°C)
Form Purified
Isotyp IgG2a κ