Läs mer
Mettler Toledo™ Signalbryggans DES™ ledningsförmåga
Beskrivning
- DES™ - Diagnostiserbar, Effektiv, Hållbar: Ökad effektivitet med sensordiagnostik: snabbare problemlösning, mindre driftstopp, maximal sensorlivslängd och stöd för förebyggande underhåll
- Ligg steget före: Sensorns diagnostiska kapacitet ger sinnesro för sensorns tillstånd. Den stödjer förebyggande underhåll, maximerar sensorns livslängd och förhindrar för tidig bortkastning
- Hållbara investeringar: DES™ digitala sensorer är ett smart val. Att behålla mät-elektroniken och endast byta ut sensoraxeln i slutet av dess livslängd, eller den avtagbara kabeln som kan användas för alla sensorer, hjälper till att minska materialavfall och därmed det ekologiska fotavtrycket
- Öka produktivitet och effektivitet: Med diagnostiserade fel möjliggör användarens vägledning med felsökningsrekommendationer snabbare problemlösning, vilket minskar driftstopp. Det minimerar också hanteringsfel och minskar därmed behovet av specialiserad utbildning
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Ledningsförmåga, TDS, salthalt, temperatur |
| Typ | Ledningsförmågassensor |
| Mått (L x B x H) | 10.5 x 9.5 x 4 cm |
| IP-betyg | Hold (Håll) |
| Längd (metrisk) | 10.5 cm |
| Vikt (metrisk) | 0.05 kg |