Läs mer
Mettler Toledo™ Signalbryggans DES™ pH/Redox
Produktkod. 31454059
Change view
Kalibreringspunkter (ISE):
Upp till 5
Produktkod. Kalibreringspunkter (ISE)
31454059 Upp till 5
1 options
Produktkod. 31454059 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 31027069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3755.00 SEK
    3190.45 SEK / Paket med 1
    Save 564.55 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Signalbryggan är kärnan för digital dataöverföring och möjliggör sensordiagnostik, användarstyrning och tillförlitliga mätresultat.
  • DES™ - Diagnostiserbar, Effektiv, Hållbar: Ökad effektivitet med sensordiagnostik: snabbare problemlösning, mindre driftstopp, maximal sensorlivslängd och stöd för förebyggande underhåll
  • Ligg steget före: Sensorns diagnostiska kapacitet ger sinnesro för sensorns tillstånd. Den stödjer förebyggande underhåll, maximerar sensorns livslängd och förhindrar för tidig bortkastning
  • Hållbara investeringar: DES™ digitala sensorer är ett smart val. Att behålla mät-elektroniken och endast byta ut sensoraxeln i slutet av dess livslängd, eller den avtagbara kabeln som kan användas för alla sensorer, hjälper till att minska materialavfall och därmed det ekologiska fotavtrycket
  • Öka produktivitet och effektivitet: Med diagnostiserade fel möjliggör användarens vägledning med felsökningsrekommendationer snabbare problemlösning, vilket minskar driftstopp. Det minimerar också hanteringsfel och minskar därmed behovet av specialiserad utbildning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibreringspunkter (ISE) Upp till 5
Mått (L x B x H) 10.5 x 9.5 x 4 cm
IP-betyg Hold (Håll)
Längd (metrisk) 10.5 cm
Spänning 100/240 V
Vikt (metrisk) 0.05 kg
Bredd (metrisk) 9.5 cm