Läs mer
Uvex™ Signal Herrbyxor 7432-Gul
Produktkod. 17206831 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17206831 54 -
17206841 106 -
17216831 56 -
17216841 110 -
17226831 58 -
17236831 60 -
17246821 42 -
17246831 62 -
17256821 44 Varje
17256831 64 -
17266821 46 -
17266831 90 -
17276821 48 -
17276831 94 Varje
17286821 50 -
17286831 98 -
17296821 52 -
17296831 102 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17206831 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8965610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1530.00 SEK
    1472.98 SEK / Paket med 1
    Save 57.02 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allt som är väsentligt är att alla kan synas trots dålig sikt. De synliga kläderna från uvex skydd blixtsamling använder ljusa reflekterande remsor. Och självklart syns cargobyxorna och softshelljackorna med sin optimala passform även i dagsljus
  • Material: 67% polyester, 33% bomull, ca 270 g/m²
  • CORDURA™ vid mycket belastade delar
  • Två bak- och två lårfickor med flera verktygsfickor, knäskyddsfickor på insidan
  • Certifierat knäskydd klass 1 i kombination med knäskydd (artikelnr 9868900)
  • Storlekar: 42 - 64, 90 - 110
  • Oversize-tillägg: från storlek 56 och storlek 106 + 10 %
  • Skötselråd: 30 °C tvättbar, klorering omöjlig, torktumlare: Jag pekar, stryker: Jag pekar, kemtvätt: P
  • Certifierad enligt: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 54
Kön Herr
Produkttyp Hi-vis byxor
Material Polyester
Färg Gult
Sömtyp Tejpade
Antal fickor 6
Förslutningstyp Knappar; Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Tjocklek 270 g/m²