Läs mer
Uvex™ Signal Herrbyxor 7432-Gul
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Material: 67% polyester, 33% bomull, ca 270 g/m²
- CORDURA™ vid mycket belastade delar
- Två bak- och två lårfickor med flera verktygsfickor, knäskyddsfickor på insidan
- Certifierat knäskydd klass 1 i kombination med knäskydd (artikelnr 9868900)
- Storlekar: 42 - 64, 90 - 110
- Oversize-tillägg: från storlek 56 och storlek 106 + 10 %
- Skötselråd: 30 °C tvättbar, klorering omöjlig, torktumlare: Jag pekar, stryker: Jag pekar, kemtvätt: P
- Certifierad enligt: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 58 |
| Kön | Herr |
| Produkttyp | Hi-vis byxor |
| Material | Polyester |
| Färg | Gult |
| Sömtyp | Tejpade |
| Antal fickor | 6 |
| Förslutningstyp | Knappar; Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Tjocklek | 270 g/m² |