Läs mer
Uvex™ Signal Midjerock 4 LG 7973-Gul
Produktkod. 17270301 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17270301 3X-large -
17240301 Intermediär -
17250301 X-large -
17260301 2X-large Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17270301 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 1732414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 SEK
    190.25 SEK / Paket med 1
    Save 859.75 SEK
    81% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Allt som är väsentligt är att alla kan synas trots dålig sikt. De synliga kläderna från uvex skydd blixtsamling använder ljusa reflekterande remsor. Och självklart syns cargobyxorna och softshelljackorna med sin optimala passform även i dagsljus
  • Färg: varningsgul / varningsorange
  • Material: 65% polyester, 35% spandex, ca.245 g/m²
  • Aktivt skydd av horisontella och vertikala fiberoptiska system
  • Velcro stängning för snabbstängning av västen i VT
  • Med strömbrytare för att aktivera och växla mellan 3 ljuslägen
  • Standarder: EN ISO 20471, klass 1
  • Obs: Vänligen alltid batteripaket
  • Storlekar: M till 3XL Oversize-tillägg: från storlek XXL + 10 %
  • Skötsel: tvätt: 60° C, ej klor, ej lämplig för torktumlare, strykning 2 poäng
  • Rengöring: P Storlek: M till 3XL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutningstyp Krok och loop
Produkttyp Väst med hög synlighet
Färg Orange
Storlek 3X-large
Material Polyester Mesh
Tjocklek (metrisk) 140 g/m²