Läs mer
Uvex™ Signal Midjerock 8960-Gul 100%PES
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Beskrivning
- Material: 100% polyester / mesh Säkerhetsväst av polyester / mesh med plats för logotypfäste.
- Velcro fästelement, 2 cirkulära reflekterande ränder i bålområdet, reflekterande remsor över axlarna för bättre synlighet i böjt läge, kantkanter, logotypapplicering möjlig (position: rygg)
- Certifierad enligt EN 20471 X2
- Storlek: M (50/52) - XXXL (66/68)
- Skötselråd: 40° C tvättbar, skonsam cykel (max. 25 tvättar), klorering omöjlig, strykning omöjlig, kemtvätt: P (max. 20 rengöringscykler), torktumling omöjlig
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Krok och loop |
| Produkttyp | Väst med hög synlighet |
| Färg | Gult |
| Storlek | Betydande |
| Material | Polyester |
| Tjocklek (metrisk) | 140 g/m² |