Läs mer
Uvex™ Signal Midjerock 8960-Gul 100%PES
Produktkod. 17296651 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17296651 3X-large
17256651 Intermediär
17266651 Betydande
17276651 X-large
17286651 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17296651 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8937314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 SEK
    228.75 SEK / Paket med 1
    Save 9.25 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Allt som är väsentligt är att alla kan synas trots dålig sikt. De synliga kläderna från uvex skydd blixtsamling använder ljusa reflekterande remsor. Och självklart syns cargobyxorna och softshelljackorna med sin optimala passform även i dagsljus
  • Material: 100% polyester / mesh Säkerhetsväst av polyester / mesh med plats för logotypfäste.
  • Velcro fästelement, 2 cirkulära reflekterande ränder i bålområdet, reflekterande remsor över axlarna för bättre synlighet i böjt läge, kantkanter, logotypapplicering möjlig (position: rygg)
  • Certifierad enligt EN 20471 X2
  • Storlek: M (50/52) - XXXL (66/68)
  • Skötselråd: 40° C tvättbar, skonsam cykel (max. 25 tvättar), klorering omöjlig, strykning omöjlig, kemtvätt: P (max. 20 rengöringscykler), torktumling omöjlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutningstyp Krok och loop
Produkttyp Väst med hög synlighet
Färg Gult
Storlek 3X-large
Material Polyester
Tjocklek (metrisk) 140 g/m²