Läs mer
SymLine™ Signalboxar
Längd (metrisk):
3 m
55 mm
86 mm
Produkttyp:
Signalbox T1
Signalbox T5
Signallåda T1
Signallåda T5
Pluggtyp:
Amerikansk stil
EU-stil
UK-style
Inkluderar:
1 Sensor Input and 1 Potential-free Output
1 sensoringång och 1 potentialfri utgång
5 Sensor Inputs and 6 Potential-free Outputs
5 sensoringångar och 6 potentialfria utgångar
Alarm at Empty State
Alarm at Full State
Larm i fullt tillstånd
Larm vid tomt tillstånd
Skivsensor, T1, larm vid fullt tillstånd, AC Adapter, 3 m signalkabel, 2 m kardborrefäste
Skivsensorsats, T1, larm vid tomt tillstånd
T1 med 1 sensoringång och 1 potentialfri utgång
T5 med 5 nivåsensorer för skivor, 5 x 3 m signalkablar, 5 x 2 m kardborrefästen
T5 med 5 sensoringångar och 6 potentialfria utgångar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Smart sätt att byta avfallsbehållare utan att avbryta inflödet
- Lysdioder och akustisk summer varnar dig innan fyllnadsnivån för uppsamlingsbehållare når kritisk höjd
- När behållaren byts kan varningen stängas av via den nya pekplattan
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Signallåda T5 |
| För användning med (utrustning) | SCAT™ Sensorer och säkerhetsavfallslock |
| Längd (engelska) | 7,1 tum |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Pluggtyp | EU-stil |
| Storlek | 180 x 105 x 55 mm |
| Spänning | 24 V |
| Amperage | 2 A |
| För användning med (applikation) | Övervakning av fyllningsnivåer |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Visa mer |