Läs mer
SymLine™ Signalboxar
Handla allt SCAT Europe Produkter
Längd (metrisk):
3 m
55 mm
86 mm
Produkttyp:
Signalbox T1
Signalbox T5
Signallåda T1
Signallåda T5
Pluggtyp:
Amerikansk stil
Brittisk stil
EU-stil
Inkluderar:
1 sensoringång och 1 potentialfri utgång
5 sensoringångar och 6 potentialfria utgångar
Larm i fullt tillstånd
Larm vid tomt tillstånd
Skivsensor, T1, larm vid fullt tillstånd, AC Adapter, 3 m signalkabel, 2 m kardborrefäste
Skivsensorsats, T1, larm vid tomt tillstånd
T1 med 1 sensoringång och 1 potentialfri utgång
T5 med 5 nivåsensorer för skivor, 5 x 3 m signalkablar, 5 x 2 m kardborrefästen
T5 med 5 sensoringångar och 6 potentialfria utgångar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Clever way to change disposal container without interrupting the inflow
- LEDs and acoustic buzzer warn you before filling level of collection containers reaches critical height
- When container is changed, alert can be muted via new touchpad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Signalbox T1 |
| För användning med (utrustning) | SCAT Sensors and Safety Waste Caps |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Pluggtyp | Amerikansk stil |
| Storlek | 180 x 105 x 55 mm |
| Spänning | 24 V |
| För användning med (applikation) | Monitoring Filling Levels |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Inkluderar | 1 sensoringång och 1 potentialfri utgång |
| Bredd (metrisk) | 180 mm |