Beskrivning
- Smart sätt att byta avfallsbehållare utan att avbryta inflödet
- Lysdioder och akustisk summer varnar dig innan fyllnadsnivån för uppsamlingsbehållare når kritisk höjd
- När behållaren byts kan varningen stängas av via den nya pekplattan
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Signallåda T5 |
| För användning med (utrustning) | SCAT Sensorer och säkerhetsavfallslock |
| Längd (metrisk) | 3 m |
| Pluggtyp | EU-stil |
| Storlek | 180 x 105 x 55 mm |
| Spänning | 230 V |
| För användning med (applikation) | Övervakning av fyllningsnivåer |
| Inkluderar | T5 med 5 nivåsensorer för skivor, 5 x 3 m signalkablar, 5 x 2 m kardborrefästen |