Läs mer
SymLine™ Signalboxar
Produktkod. 17833520 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Längd (metrisk):
55 mm
86 mm
3 m
Produkttyp:
Signalhus T1
Signalhus T5
Signallåda T1
Signallåda T5
Pluggtyp:
Brittisk stil
EU-stil
US-stil
Inkluderar:
1 sensoringång och 1 potentialfri utgång
5 sensoringångar och 6 potentialfria utgångar
Larm i tomt tillstånd
Larm vid Full State
T5 med 5 skivfyllnadssensorer
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Produkttyp Pluggtyp Inkluderar Förpackningsstorlek
17833520 86 mm Signallåda T1 EU-stil Larm i tomt tillstånd -
17803520 55 mm Signalhus T1 US-stil 1 sensoringång och 1 potentialfri utgång -
15955801 55 mm Signalhus T1 Brittisk stil 1 sensoringång och 1 potentialfri utgång Varje
15447864 55 mm Signallåda T1 EU-stil 1 sensoringång och 1 potentialfri utgång Varje
17853520 3 m Signalhus T1 US-stil Larm i tomt tillstånd -
17843520 3 m Signalhus T1 US-stil Larm vid Full State -
15302352 3 m Signallåda T1 EU-stil Larm vid Full State Varje
17873520 3 m Signalhus T1 Brittisk stil Larm i tomt tillstånd -
17863520 3 m Signalhus T1 Brittisk stil Larm vid Full State -
17813520 55 mm Signalhus T5 US-stil 5 sensoringångar och 6 potentialfria utgångar -
15965801 55 mm Signalhus T5 Brittisk stil 5 sensoringångar och 6 potentialfria utgångar Varje
15290264 55 mm Signallåda T5 EU-stil 5 sensoringångar och 6 potentialfria utgångar Varje
17813530 3 m Signallåda T5 EU-stil T5 med 5 skivfyllnadssensorer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17833520 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 108157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7750.00 SEK
    6652.72 SEK / Paket med 1
    Save 1097.28 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Övervaka två fyllningsnivåer samtidigt. Idealisk för integration i labbmöbler med SymLine™ Inbyggd signalbox.
  • Smart sätt att byta avfallsbehållare utan att avbryta inflödet
  • Lysdioder och akustisk summer varnar dig innan fyllnadsnivån för uppsamlingsbehållare når kritisk höjd
  • När behållaren byts kan varningen stängas av via den nya pekplattan
Specifikationer
Produkttyp Signallåda T1
För användning med (utrustning) SCAT™ Sensorer och säkerhetsavfallslock
Längd (engelska) 7,1 tum
Längd (metrisk) 86 mm
Material HDPE-EC
Pluggtyp EU-stil
Storlek 180 x 105 x 55 mm
Spänning 220/230 V
För användning med (applikation) Övervakning av fyllningsnivåer
Inkluderar Larm i tomt tillstånd