Läs mer
SymLine™ Signalbox
Produktkod. 16583532
Change view
Design:
1-kanal
2-kanalig
2-kanals
5-kanaler
Pluggtyp:
Brittisk stil
EU, Storbritannien, USA
EU-stil
US-stil
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Design Pluggtyp
16583532 2-kanals EU-stil
17307419 2-kanalig Brittisk stil
17317419 2-kanalig US-stil
18686468 1-kanal EU, Storbritannien, USA
18666498 5-kanaler EU, Storbritannien, USA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16583532 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 106548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5925.00 SEK
    5082.68 SEK / Paket med 1
    Save 842.32 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Denna inbyggda signalbox övervakar upp till fem fyllningsnivåer samtidigt, vilket gör den idealisk för integrering i labbmöbler
  • Smart sätt att byta avfallsbehållare utan att avbryta inflödet.
  • Lysdioder och akustisk summer varnar dig i god tid innan fyllnadsnivån i dina uppsamlingskärl når en kritisk höjd.
  • När behållaren byts kan varningen stängas av via den nya pekplattan.
  • Inkluderar beröringsfria larmåterställningsfält för upp till fem containrar, upp till fem switchingångar och upp till fem switchutgångar för perifera enheter, och strömförsörjningskabel med öppen ände och klämma.
Specifikationer
Design 2-kanals
Typ Larm för vätskespill
För användning med (utrustning) Säkerhetsavfallslock och elektroniska nivåkontroller
Inkluderar SignalBox2, strömförsörjningskabel med öppen ände och klämma
Mått (L x B x H) 36 x 139 x 74 mm
Vikt (engelska) 1.32 lb.
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Pluggtyp EU-stil