Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Blåningsreagens
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Buffrad för att säkerställa korrekt alkalinitet (pH = 8,0)
- Speciellt framtagen för att förhindra vävnadsseparering från objektglaset
- Kräver bara en minuts vattensköljning jämfört med konventionella blåningsreagenser som kräver upp till fem minuter
Finns i 5 liters förpackning
- Minskar plast med 90%
- Ökar fläckstabiliteten
- Minskar smutsiga fläckspill
- Sparar 35 % lagringsutrymme jämfört med traditionella förpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blåningsreagens |
| Kvantitet | 4 x 1 gal. |
| pH | 8 |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X4 STAIN BLUING REAGENT 4X1GAL . .
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P391-Samla upp spill.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ProClin 300