Beskrivning
- Buffrad för att säkerställa korrekt alkalinitet (pH = 8,0)
- Speciellt framtagen för att förhindra vävnadsseparering från objektglaset
- Kräver bara en minuts vattensköljning jämfört med konventionella blåningsreagenser som kräver upp till fem minuter
Finns i 5 liters förpackning
- Minskar plast med 90%
- Ökar fläckstabiliteten
- Minskar smutsiga fläckspill
- Sparar 35 % lagringsutrymme jämfört med traditionella förpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blåningsreagens |
| Kvantitet | 1 gal. |
| pH | 8 |
| Form | Vätska |