Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Clarifier™ 1, 2
Produktkod. 10096348 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Typ:
Clarifier 1
Clarifier 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10096348
Brand: Epredia™ 7442
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra den nukleära definitionen och klarheten hos hematoxyliner i Signature Series med Epredia™ Signatur serien Clarifier™ 1, 2.
  • Förbättrar kontrasten mellan kärnor och cytoplasma
  • Ökar celltransparens
  • Tar bort bakgrundsfläckar orsakade av för mycket vävnadslim
  • Tar bort oönskade hematoxylinfläckar från lim utan att påverka kärnfärgning
Anmärkning:
  • Clarifier 1 rekommenderas med Hematoxylin 7211 och Hematoxylin 1
  • Clarifier 2 rekommenderas med Hematoxylin 7212 och Hematoxylin 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Clarifier 2
Kvantitet 4 x 1 gal.
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetic acid