Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Clarifier™ 1, 2
Produktkod. 10693629 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Typ:
Clarifier 1
Clarifier 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10693629
Brand: Epredia™ 7401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra den nukleära definitionen och klarheten hos hematoxyliner i Signature Series med Epredia™ Signatur serien Clarifier™ 1, 2.
  • Förbättrar kontrasten mellan kärnor och cytoplasma
  • Ökar celltransparens
  • Tar bort bakgrundsfläckar orsakade av för mycket vävnadslim
  • Tar bort oönskade hematoxylinfläckar från lim utan att påverka kärnfärgning
Anmärkning:
  • Clarifier 1 rekommenderas med Hematoxylin 7211 och Hematoxylin 1
  • Clarifier 2 rekommenderas med Hematoxylin 7212 och Hematoxylin 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Clarifier 1
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).