Läs mer
Epredia™ Signature Series Cover Glass
Produktkod. 12648066 Handla allt Epredia Produkter
Mått (L x B):
40 x 24 mm
50 x 24 mm
60 x 24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12648066
Brand: Epredia™ 12440S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eliminate sticking and reduce waste with the uniquely manufactured Epredia™ Signature Series Cover Glass. Ideal for automatic coverslippers.
Thickness 1:
  • 0.13 - 0.17mm
Ordering Information:
  • Case of 10 Pk. (68-72/pack)
  • Available in several sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 24 mm
Bredd (metrisk) 40 mm
Tjocklek (metrisk) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Mått (L x B) 40 x 24 mm
Kvantitet Case of 10 Pk. (68-72/pack)