Läs mer
Epredia™ Signature Series Cover Glass
Handla allt Epredia Produkter
Mått (L x B):
40 x 24 mm
50 x 24 mm
60 x 24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Thickness 1:
- 0.13 - 0.17mm
- Case of 10 Pk. (68-72/pack)
- Available in several sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Bredd (metrisk) | 40 mm |
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Mått (L x B) | 40 x 24 mm |
| Kvantitet | Case of 10 Pk. (68-72/pack) |