Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Hematoxylin 2
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 pt.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Ingen filtrering krävs
- Fläckar upp till 2500 objektglas per pint
- En del av Signature Series Staining System
- Skarp, väldefinierad nukleär detalj kromatinavgränsning
Finns i 5L förpackning
- Minskar plast med 90%
- Ökar fläckstabiliteten
- Minskar smutsiga fläckspill
- Sparar 35 % lagringsutrymme jämfört med traditionella förpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Hematoxylin 2 |
| Kvantitet | 1 pt. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X4 STAIN HEMATOXYLIN 2 4X1PT . .
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethylene glycol, Acetic acid