Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Hematoxylin 7211
Produktkod. p-4530221 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 pt.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10034813
Brand: Epredia™ 7211
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ge resultat som överträffar Gill eller Harris Hematoxylins med denna unikt formulerade produkt.
  • Ingen filtrering krävs
  • Fläckar upp till 2500 objektglas per pint
  • Skarp, väldefinierad kärnkraftsdetalj
Finns i 5 liters förpackning
  • Minskar plast med 90%
  • Ökar fläckstabiliteten
  • Minskar smutsiga fläckspill
  • Sparar 35 % lagringsutrymme jämfört med traditionella förpackningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Hematoxylin
Kvantitet 1 pt.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hematoxylin 7211
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.