Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Paraffin
Produktkod. 12086669 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Paraffin, typ H
Paraffin, typ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12086669 Paraffin, typ H Paket med 10
12687766 Paraffin, typ L Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12086669 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 8338
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Minimera kompression och få snabb infiltration med denna unika blandning av polymerer och högraffinerat paraffin med smal kolkedjefördelning.
  • Tredubbelfiltrerad för att eliminera föroreningar
  • Typ H möjliggör ultratunna snitt
  • Typ L kan minska infiltrationstider under bearbetning
  • Både typ L och typ H kan användas för infiltration och inbäddning, och har en smältpunkt på 55° till 57 °C
Beställningsinformation: Förpackad i lättöppnade, återförslutningsbara påsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 54° till 57 °C
Produkttyp Paraffin, typ H
Kvantitet 2 lb. säck (0,9 kg)