Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Paraffin
Produktkod. 12687766 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Paraffin, typ H
Paraffin, typ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12687766 Paraffin, typ L Paket med 10
12086669 Paraffin, typ H Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12687766 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 8339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 SEK
    865.18 SEK / Paket med 10
    Save 284.82 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Minimera kompression och få snabb infiltration med denna unika blandning av polymerer och högraffinerat paraffin med smal kolkedjefördelning.
  • Trippelfiltrerad för att eliminera orenheter
  • Typ H tillåter ultratunna sektioner
  • Typ L kan minska infiltrationstiderna under bearbetningen
  • Både typ L och typ H kan användas för infiltration och inbäddning och har en smältpunkt på 55° till 57 °C
Beställningsinformation : Förpackad i lättöppnade, återförslutbara påsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 54° till 57 °C
Produkttyp Paraffin, typ L
Kvantitet 2 lb. påse (0,9 kg)