Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Mekaniska silar
- Endecotts SIKT 200 x 50 RFR Sikt ISO , 3310-1
Endecotts SIKT 200 x 50 RFR Sikt ISO , 3310-1
Produktkod. 11587494
Change view
Skärmstorlek:
50 μm
100 μm
1.12 mm
112 μm
140 μm
160 μm
200 μm
2.24 mm
224 μm
280 μm
3.55 mm
355 μm
4.50 mm
5.00 mm
6.30 mm
6.70 mm
7.10 mm
9.00 mm
9.50 mm
11.20 mm
13.20 mm
16.00 mm
19.00 mm
22.40 mm
26.50 mm
31.50 mm
37.50 mm
45.00 mm
53.00 mm
56.00 mm
63.00 mm
75.00 mm
80.00 mm
90.00 mm
112.00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
35 product options available for selection
| Produktkod. | Skärmstorlek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 11587494 | 200 μm | Varje |
| 11644762 | 1.12 mm | Varje |
| 11537474 | 2.24 mm | Varje |
| 11577464 | 3.55 mm | Varje |
| 11557464 | 4.50 mm | Varje |
| 11537464 | 5.00 mm | Varje |
| 11517464 | 6.30 mm | Varje |
| 11507464 | 6.70 mm | Varje |
| 11597454 | 7.10 mm | Varje |
| 11577454 | 9.00 mm | Varje |
| 11567454 | 9.50 mm | Varje |
| 11547454 | 11.20 mm | Varje |
| 11527454 | 13.20 mm | Varje |
| 11517454 | 16.00 mm | Varje |
| 11507454 | 19.00 mm | Varje |
| 11597444 | 22.40 mm | Varje |
| 11587444 | 26.50 mm | Varje |
| 11567444 | 31.50 mm | Varje |
| 11547444 | 37.50 mm | Varje |
| 11537444 | 45.00 mm | Varje |
| 11517444 | 53.00 mm | Varje |
| 11507444 | 56.00 mm | Varje |
| 11597434 | 63.00 mm | Varje |
| 11577434 | 75.00 mm | Varje |
| 11567434 | 80.00 mm | Varje |
| 11557434 | 90.00 mm | Varje |
| 11614762 | 112.00 mm | Varje |
| 18888900 | 50 μm | - |
| 11567504 | 100 μm | Varje |
| 11547504 | 112 μm | Varje |
| 11527504 | 140 μm | Varje |
| 11507504 | 160 μm | Varje |
| 11567494 | 224 μm | Varje |
| 11547494 | 280 μm | Varje |
| 11517494 | 355 μm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11587494
Leverantör
Endecotts
Leverantörsnummer
200SIW.200
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
1535.00 SEK
1053.23 SEK / Paket med 1
Save 481.77 SEK
31% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beschreibung
- Varje Endecotts testsil levereras med ett kalibreringscertifikat.
- Testsikter inspekteras och kalibreras enligt procedurer som anges i paragraf 5.1, tabell 1 i ISO3310-1 respektive ASTM E11.
- Varje sil levereras med ett kalibreringscertifikat som inkluderar all information som tidigare angetts i efterlevnadscertifikatet och mer.
- Certifikatet registrerar antalet uppmätta öppningar och tråddiametrar, genomsnittlig aperturstorlek och standardavvikelse separat för varp- och inslagsriktning.
- Typen av väv kommer också att nämnas.
- Dessutom är de individuellt serienumrerade för att ge full spårbarhet.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Testsikt |
| Diameter (engelska) Yttre | 7,8 tum |
| För användning med (applikation) | Partikelstorlek |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Skärmstorlek | 200 μm |
| Mesh material | Rostfritt stål |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?