Läs mer
Macherey-Nagel™ SIL G-25/UV254 glasplåtar
Produktkod. 16533860 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kvantitet:
100 Pc.
Produktkod. Kvantitet
16533860 100 Pc.
1 options
Produktkod. 16533860 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 809028.100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2455.00 SEK
    2142.01 SEK / Paket med 100
    Save 312.99 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Analytiska TLC glasplåtar med omodifierade kiselslag, stabila i organiska lösningsmedel och med en fluorescerande indikator för UV-detektion.
  • SIL G-25 / UV 254 glasplåtar med omodifierade, standardklassade kiseldioxidlager 60
  • Analytiska plattor med omodifierade standardkisellager på glas för användning i TLC
  • Ha en grön lysrörsindikator för kortvågig UV
  • Manganaktiverad zinksilikatindikator med grön fluorescens (254 nm)
  • Mycket polymera bindemedel är stabila i nästan alla organiska lösningsmedel
  • Motståndskraftig mot aggressiva visualiseringsreagenser
  • Stabil i nästan alla organiska lösningsmedel
Specifikationer
Stödmaterial Glas
Material Omodifierad kiseldioxidgel (SiOH)
Partikelstorlek 5 till 17 μm
Porstorlek 60 Å
Kvantitet 100 Pc.
Typ Glasplattor belagda med kiselgel
Fluorescerande indikator Ja
För användning med (applikation) Steroider, antibiotika, aminer, aminosyror, hormoner, sötningsmedel, aflatoxiner, vitaminer, normalfas (NP), alkaloider, smärtstillande, marihuanaföreningar, patulin, standardapplikationer TLC
För användning med (utrustning) Tunnskiktskromatografi (TLC)
Inkluderar 100x TLC glasplattor (2,5 x 7,5 cm)
Porvolym 0.75 mL/g
Produktlinje SIL G
Sorbent SIL G UV254
Specifik yta ∼500 m2/g
Förvaringskrav 15 °C till 25 °C (59 °F till 77 °F)
Tjocklek (metrisk) 0.25 mm
Mått (L x B) 2.5 x 7.5 cm