Läs mer
SIL SVOC Mixture 539 200 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chrysene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10 |
| CAS | 1719-03-5, 1517-22-2, 1718-52-1 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chrysene D12 200 μg/mL∣Phenanthrene D10 200 μg/mL∣Pyrene-d10 200 μg/mL |