Läs mer
Gibco™ SILAC Avancerat DMEM/F-12 Flex Media, inget glukos, inget fenolrött
Produktkod. 15396278 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
15396278 500 ml
1 options
Produktkod. 15396278 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2494301
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
SILAC Avancerat DMEM/F-12 Flex Media, inget glukos, inget fenolrött
SILAC Advanced DMEM/F-12 Flex är Advanced DMEM/F-12 utan L-arginin, L-glutamin och L-lysin för användning under SILAC proteinmärkning med stabilt isotopmärkt lysin och/eller arginin. Advanced DMEM/F-12 är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller, vilket minskar FBS-kraven med 50-90% utan några förändringar i tillväxthastighet eller morfologi. När det kompletteras med 1-2 % FBS, kan Advanced DMEM/F-12 Flex stödja cellulär proliferation och maximal celldensitet jämförbar med den konventionella basalformuleringen kompletterad med 5-10 % FBS. Celler som framgångsrikt odlats i Advanced DMEM/F-12 utan anpassning inkluderar Jurkat, WI-38, SP2, Vero och MRC-5. Vi erbjuder en mängd olika DMEM/F-12-modifieringar för en rad applikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget . Advanced DMEM/F-12 är unik från andra medier på grund av tillsats av följande ingredienser för att möjliggöra serumreduktion: etanolamin, glutation, askorbinsyra, insulin, transferrin, AlbuMAX™ I lipidrikt bovint serumalbumin för cellodling, och spårämnena natriumselenit, ammoniummetavanadat, kopparsulfat och manganklorid. Advanced DMEM/F-12 kräver vanligtvis tillskott med 1-5 % fetalt bovint serum och 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tillägg (valfritt). SILAC proteinmärkningsexperiment bör utföras med hjälp av Gibco™Dialyserad FBS . FBS-koncentrationen måste optimeras för varje cellinje för att erhålla maximal serumreduktion. Advanced DMEM/F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
SILAC Advanced DMEM/F-12 Flex tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Form Vätska
Produkttyp Dulbeccos modifierade örnmedium
Serumnivå Reducerat serum
Med tillsatser Natriumpyruvat, Icke essentiella aminosyror (NEAA)
Utan tillsatser Ingen glukos, Inget glutamin, Utan HEPES, Utan fenolrött
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (–2 °8 C) och skyddas mot ljus.
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum.
Typ av kultur Däggdjurscellodling
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.