Läs mer
Gibco™ SILAC DMEM Flex Media, inget glukos, inget fenolrött
Beskrivning
SILAC DMEM Flex är ’Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) utan L-glutamin, L-lysin och L-arginin för användning under SILAC proteinmärkning med stabilt isotopmärkt lysin och/eller arginin. DMEM är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller, såväl som cellinjer som HeLa, 293, Cos-7 och PC-12. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ DMEM-modifieringar för en rad applikationer. Hitta rätt modifiering med hjälp av mediaväljarverktyget . DMEM formulerades ursprungligen med låg glukoshalt (1 g/L) och natriumpyruvat, men används ofta med högre glukosnivåer, med eller utan natriumpyruvat. SILAC DMEM Flex har modifierats ytterligare för att inte innehålla lysin, arginin och glutamin. DMEM innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver DMEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). SILAC proteinmärkningsexperiment bör utföras med hjälp av Gibco™Dialyserad FBS . DMEM använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (3,7 g/L), så det krävs en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
SILAC DMEM Flex tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
SILAC DMEM Flex tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dulbeccos modifierade örnmedium |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Utan tillsatser | Ingen glukos, Inget glutamin, Utan HEPES, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat, Inget arginin, Inget lysin |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (–2 °8 C) och skyddas mot ljus. Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum. |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.