Läs mer
Gibco™ SILAC RPMI 1640 Flex Media, ingen glukos, ingen fenolröd
Beskrivning
SILAC RPMI 1640 Medium är RPMI 1640 basalcellodlingsmedium utan L-arginin, L-glutamin och L-lysin för användning under SILAC proteinmärkning med stabilt isotopmärkt lysin och/eller arginin. RPMI 1640 Medium används ofta för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. Celler som framgångsrikt odlats i RPMI-1640 inkluderar HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ RPMI 1640 modifieringar för en rad applikationer. Hitta rätt modifiering med hjälp av mediaväljarverktyget .
RPMI 1640 Medium är unikt från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 Medium innehåller biotin, vitamin B12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 Medium tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). SILAC proteinmärkningsexperiment bör utföras med hjälp av Gibco™Dialyserad FBS . RPMI 1640 Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L), och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
SILAC RPMI 1640 Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 Medium är unikt från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 Medium innehåller biotin, vitamin B12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 Medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 Medium tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). SILAC proteinmärkningsexperiment bör utföras med hjälp av Gibco™Dialyserad FBS . RPMI 1640 Medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L), och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
SILAC RPMI 1640 Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | RPMI 1640 |
| Serumnivå | Standard serumtillskott |
| Utan tillsatser | Ingen glukos, Inget glutamin, Utan HEPES, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat, Inget arginin, Inget lysin |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 500 ml |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (–2 °8 C) och skyddas mot ljus. Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum. |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.